Saltar a
BDPH9BCD4ECE
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Sinónimos:
5-bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H4N2Br2
Número CAS:
Peso molecular:
251.91
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-1-5-8-2-4(7)3-9-5/h2-3H,1H2
Inchi Key
BMXJFKLSEGBBSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)