Merck
BDPH9BCD4F45
Bide Pharmatech
2,3,5,6-Tetrahydrobenzo[b][1,4,7]trioxonin-9-amine
Sinónimos:
2,3,5,6-tetrahydro-1,4,7-benzotrioxonin-9-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H13O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
MDL number:
El producto BDPH9BCD4F45 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c11-8-1-2-9-10(7-8)14-6-4-12-3-5-13-9/h1-2,7H,3-6,11H2
Inchi Key
OOIADRPMMIAFGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)