Saltar a
BDPH9BCD4F4B
Bide Pharmatech
3-Methoxy-N,N-dimethyl-propionamide
Sinónimos:
3-methoxy-N,N-dimethylpropanamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H13O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7(2)6(8)4-5-9-3/h4-5H2,1-3H3
Inchi Key
LBVMWHCOFMFPEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to almost colorless liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)