Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCD4F5E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S/c1-4-3-5(6(10)11)9-7(8-4)14(2,12)13/h3H,1-2H3,(H,10,11)
Inchi Key
YGJKLFVXBUGSOK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-4-carboxylic acid
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?