Merck
BDPH9BCD53F3
Bide Pharmatech
Dodecyl alcoho
Sinónimos:
1-dodecanol
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H26O1
Número CAS:
Peso molecular:
186.34
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Inchi Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyl alcoho
Palabra de advertencia
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)