Merck
BDPH9BCD573A
Bide Pharmatech
3-Amino-5,5-dimethylcyclohex-2-enone
Sinónimos:
3-amino-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H13O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
139.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h3H,4-5,9H2,1-2H3
Inchi Key
MTZNODTZOSBYJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)