Merck
BDPH9BCD5788
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methylpyridin-2-ol
Sinónimos:
6-bromo-4-methylpyridin-2-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H6O1N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
188.02
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)8-6(9)3-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
TYGHHXCOTIUZQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-4-methylpyridin-2-ol
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)