Merck
BDPH9BCD59BB
Bide Pharmatech
4-Bromofuro[2,3-f]quinazoline-7,9(6H,8H)-dione
Sinónimos:
4-bromofuro[2,3-f]quinazoline-7,9-diol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H5O3N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
281.07
MDL number:
El producto BDPH9BCD59BB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H5BrN2O3/c11-5-3-6-7(8-4(5)1-2-16-8)9(14)13-10(15)12-6/h1-3H,(H2,12,13,14,15)
Inchi Key
RQQUPTQUUXGPEM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)