Merck
BDPH9BCD5A46
Bide Pharmatech
Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate
Sinónimos:
methyl (3-bromo-4-pyridinyl)acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8O2N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
230.06
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)4-6-2-3-10-5-7(6)9/h2-3,5H,4H2,1H3
Inchi Key
AMMJWCPUBIBZEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)