Merck
BDPH9BCD5DC8
Bide Pharmatech
6-Iodo-1-indanone
Sinónimos:
6-iodo-1-indanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H7O1I1
Número CAS:
Peso molecular:
258.06
MDL number:
El producto BDPH9BCD5DC8 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H7IO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
Inchi Key
CIMZMDUWHIFAHN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Iodo-1-indanone
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)