Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCD64FB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H16N2.ClH/c1-9(2)7-12-8-10-3-5-11-6-4-10;/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3;1H
Inchi Key
NTDBPTJUXCWODN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)-1-propanamine hydrochloride
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?