Merck
BDPH9BCD67D4
Bide Pharmatech
Triethoxy(hexyl)silane
Sinónimos:
triethoxy(hexyl)silane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H28O3Si1
Número CAS:
Peso molecular:
248.44
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H28O3Si/c1-5-9-10-11-12-16(13-6-2,14-7-3)15-8-4/h5-12H2,1-4H3
Inchi Key
WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxy(hexyl)silane
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)