Merck
BDPH9BCD6EF7
Bide Pharmatech
2-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-amine dihydrochloride
Sinónimos:
2-methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-amine dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H16N2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
199.12
MDL number:
El producto BDPH9BCD6EF7 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-4-7(5-9)2-6(8)3-7;;/h6H,2-5,8H2,1H3;2*1H
Inchi Key
WAFDVVXCCJNCED-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)