Merck
BDPH9BCD6EF8
Bide Pharmatech
Pyrimidine-2-thiol
Sinónimos:
2-pyrimidinethiol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H4N2S1
Número CAS:
Peso molecular:
112.16
MDL number:
El producto BDPH9BCD6EF8 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C4H4N2S/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7)
Inchi Key
HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrimidine-2-thiol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)