Merck
BDPH9BCD7067
Bide Pharmatech
tert-Butyl (2-(2-(2-iodoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
Sinónimos:
tert-butyl (2-(2-(2-iodoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H22O4N1I1
Número CAS:
Peso molecular:
359.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H22INO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-5-7-16-9-8-15-6-4-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
Inchi Key
LRJHSBOQFJGFFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)