Merck
BDPH9BCD718E
Bide Pharmatech
[1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetraamine
Sinónimos:
[1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H14N4
Número CAS:
Peso molecular:
214.27
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Inchi Key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to Greyish yellow to Brown Solid
Melting Point
175-177C
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)