Merck
BDPH9BCD71D9
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-Fluoroindan-1-one
Sinónimos:
4-chloro-6-fluoro-1-indanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H6O1Cl1F1
Peso molecular:
184.6
MDL number:
El producto BDPH9BCD71D9 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c10-8-4-5(11)3-7-6(8)1-2-9(7)12/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
PADRGRWYNJBMQI-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)