Merck
BDPH9BCD72D0
Bide Pharmatech
7-Amino-2,3-dihydro-2-methyl-1H-isoindol-1-one
Sinónimos:
7-amino-2-methyl-1-isoindolinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
MDL number:
El producto BDPH9BCD72D0 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-5-6-3-2-4-7(10)8(6)9(11)12/h2-4H,5,10H2,1H3
Inchi Key
JPARDNRMCTVFJO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)