Merck
BDPH9BCD7BE8
Bide Pharmatech
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Sinónimos:
1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-ylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H6N3F3
Número CAS:
Peso molecular:
165.12
MDL number:
El producto BDPH9BCD7BE8 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H6F3N3/c1-11-2-3(9)4(10-11)5(6,7)8/h2H,9H2,1H3
Inchi Key
OHASPUNAEXVWEP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)