Merck
BDPH9BCD7FD5
Bide Pharmatech
2-(4-((Furan-2-ylmethoxy)methyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos:
2-(4-((furan-2-ylmethoxy)methyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C18H23O4B1
Número CAS:
Peso molecular:
314.19
MDL number:
El producto BDPH9BCD7FD5 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C18H23BO4/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)15-9-7-14(8-10-15)12-20-13-16-6-5-11-21-16/h5-11H,12-13H2,1-4H3
Inchi Key
WXPHWLVWDPQJQN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)