Merck
BDPH9BCD85C7
Bide Pharmatech
4-Chloro-2-(ethylthio)quinazoline
Sinónimos:
4-chloro-2-(ethylsulfanyl)quinazoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H9N2Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
224.71
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H9ClN2S/c1-2-14-10-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11)13-10/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
YXMGMRFURWMKDY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-2-(ethylthio)quinazoline
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)