Merck
BDPH9BCD8CA7
Bide Pharmatech
6-Bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Sinónimos:
6-bromo-3,3-dimethyl-1-indanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H11O1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
239.11
MDL number:
El producto BDPH9BCD8CA7 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H11BrO/c1-11(2)6-10(13)8-5-7(12)3-4-9(8)11/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
YIFWUKQMDXTIFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)