Saltar a
BDPH9BCD8D3A
Bide Pharmatech
6-Methoxyquinazolin-4-ol
Sinónimos:
6-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H8O2N2
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-6-2-3-8-7(4-6)9(12)11-5-10-8/h2-5H,1H3,(H,10,11,12)
Inchi Key
NOFVNLZQAOGUIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methoxyquinazolin-4-ol
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)