Merck
BDPH9BCD8FF8
Bide Pharmatech
7-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)amino)heptanoic acid
Sinónimos:
7-((2-(6-hydroxy-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydropyridin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)amino)heptanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H25O5N3
Número CAS:
Peso molecular:
387.44
MDL number:
El producto BDPH9BCD8FF8 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C20H25N3O5/c24-17-10-9-16(19(27)22-17)23-12-14-13(20(23)28)6-5-7-15(14)21-11-4-2-1-3-8-18(25)26/h5-7,16,21H,1-4,8-12H2,(H,25,26)(H,22,24,27)
Inchi Key
YEOPNJABOAOYEU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)