Merck
BDPH9BCD96AD
Bide Pharmatech
2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Sinónimos:
tetrahydro-2H-pyran-2-yl vinyl ether
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h2,7H,1,3-6H2
Inchi Key
BYUNYALHUMSCSA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Vinyloxy)tetrahydro-2H-pyran
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Flame
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)