Saltar a
BDPH9BCD9DFD
Bide Pharmatech
6-(tert-Butoxy)pyridin-3-amine
Sinónimos:
6-tert-butoxy-3-pyridinamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H14O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-9(2,3)12-8-5-4-7(10)6-11-8/h4-6H,10H2,1-3H3
Inchi Key
HRLHJWKMOMDDND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(tert-Butoxy)pyridin-3-amine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)