Saltar al contenido
BDPH9BCDA52B
Bide Pharmatech
(4-Ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
Sinónimos:
(4-ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11O2F1
Número CAS:
Peso molecular:
170.18
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-2-12-8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3-5,11H,2,6H2,1H3
Inchi Key
QOYFXEFXXGGUIF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)