Merck
BDPH9BCDA5BC
Bide Pharmatech
2-(Allylamino)nicotinic acid
Sinónimos:
2-(allylamino)nicotinic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10O2N2
Número CAS:
Peso molecular:
178.19
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-2-5-10-8-7(9(12)13)4-3-6-11-8/h2-4,6H,1,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
WDIHOHTUZOCWRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Allylamino)nicotinic acid
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)