Merck
BDPH9BCDA656
Bide Pharmatech
3,4,5-Trifluorobenzenesulfonamide
Sinónimos:
3,4,5-trifluorobenzenesulfonamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4O2N1S1F3
Número CAS:
Peso molecular:
211.16
MDL number:
El producto BDPH9BCDA656 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H4F3NO2S/c7-4-1-3(13(10,11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,(H2,10,11,12)
Inchi Key
BIAGBHUIRSMWRI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4,5-Trifluorobenzenesulfonamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)