Merck
BDPH9BCDA7DE
Bide Pharmatech
Methyl 3-hydroxy-2-methylenepentanoate
Sinónimos:
methyl 3-hydroxy-2-methylenepentanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
MDL number:
El producto BDPH9BCDA7DE no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-4-6(8)5(2)7(9)10-3/h6,8H,2,4H2,1,3H3
Inchi Key
WXZUVXFBEAOGOZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)