Saltar a
BDPH9BCDA85F
Bide Pharmatech
2,3-Dibromo-4-fluorobenzaldehyde
Sinónimos:
2,3-dibromo-4-fluorobenzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H3O1Br2F1
Número CAS:
Peso molecular:
281.91
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H3Br2FO/c8-6-4(3-11)1-2-5(10)7(6)9/h1-3H
Inchi Key
KSUPOCPXYXSEAP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dibromo-4-fluorobenzaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)