Merck
BDPH9BCDABC3
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Sinónimos:
1-bromo-3-methyl-2-butanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H9O1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
165.03
MDL number:
El producto BDPH9BCDABC3 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c1-4(2)5(7)3-6/h4H,3H2,1-2H3
Inchi Key
NNTPEAXKKUPBHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)