Merck
BDPH9BCDB0F0
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-iodoquinazoline
Sinónimos:
4-chloro-6-iodoquinazoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H4N2Cl1I1
Número CAS:
Peso molecular:
290.49
MDL number:
El producto BDPH9BCDB0F0 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H4ClIN2/c9-8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-12-8/h1-4H
Inchi Key
BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Pale-brown
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-6-iodoquinazoline
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)