Merck
BDPH9BCDB280
Bide Pharmatech
(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanamine
Sinónimos:
(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H11O2N1
Peso molecular:
117.15
MDL number:
El producto BDPH9BCDB280 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-5(4-6)7-2-3-8-5/h2-4,6H2,1H3
Inchi Key
BVVSUFVLGBJYOR-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)