Merck
BDPH9BCDB2FA
Bide Pharmatech
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Sinónimos:
3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H9O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
139.15
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7(9)10/h3,8H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
XQGVQRPSTODODM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)