Merck
BDPH9BCDB485
Bide Pharmatech
2-Chloro-3,4-difluorobenzaldehyde
Sinónimos:
2-chloro-3,4-difluorobenzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H3O1Cl1F2
Número CAS:
Peso molecular:
176.55
MDL number:
El producto BDPH9BCDB485 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-6-4(3-11)1-2-5(9)7(6)10/h1-3H
Inchi Key
XGJVFMUFGOGDCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-3,4-difluorobenzaldehyde
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)