Merck
BDPH9BCDB628
Bide Pharmatech
8-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
Sinónimos:
8-bromo-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H8O1N1Br1
Peso molecular:
238.08
MDL number:
El producto BDPH9BCDB628 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6-5-9(13)7-3-2-4-8(11)10(7)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
VZEQVJZHDYRCBZ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)