Merck
BDPH9BCDB7C4
Bide Pharmatech
4-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)thiazole-5-carboxylic acid
Sinónimos:
4-phenyl-2-(4-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H10O2N2S1
Peso molecular:
282.32
MDL number:
El producto BDPH9BCDB7C4 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C15H10N2O2S/c18-15(19)13-12(10-4-2-1-3-5-10)17-14(20-13)11-6-8-16-9-7-11/h1-9H,(H,18,19)
Inchi Key
XIUFXYLUJWNFRF-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)