Merck
BDPH9BCDB971
Bide Pharmatech
(3-Bromo-4,5-dimethylphenyl)boronic acid
Sinónimos:
(3-bromo-4,5-dimethylphenyl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H10O2Br1B1
Número CAS:
Peso molecular:
228.88
MDL number:
El producto BDPH9BCDB971 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H10BBrO2/c1-5-3-7(9(11)12)4-8(10)6(5)2/h3-4,11-12H,1-2H3
Inchi Key
FVIYPLSTMCCQGL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)