Saltar al contenido
BDPH9BCDBA87
Bide Pharmatech
4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine
Sinónimos:
4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H12N2
Peso molecular:
136.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,9-10H2,1-2H3
Inchi Key
XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)