Merck
BDPH9BCDBAF3
Bide Pharmatech
4-(Pyridin-2-yldisulfanyl)pentanoic acid
Sinónimos:
4-(2-pyridinyldisulfanyl)pentanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H13O2N1S2
Número CAS:
Peso molecular:
243.35
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H13NO2S2/c1-8(5-6-10(12)13)14-15-9-4-2-3-7-11-9/h2-4,7-8H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
OOUPHXWHXYLQBK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)