Merck
BDPH9BCDBB93
Bide Pharmatech
2-(2-Isopropoxyphenyl)acetaldehyde
Sinónimos:
2-(2-isopropoxyphenyl)acetaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
MDL number:
El producto BDPH9BCDBB93 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11-6-4-3-5-10(11)7-8-12/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Inchi Key
LCNAMKFQUIFNEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Isopropoxyphenyl)acetaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)