Saltar a
BDPH9BCDBBF2
Bide Pharmatech
3-Chloroquinoxalin-2-amine
Sinónimos:
3-chloro-2-quinoxalinamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H6N3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
179.61
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,10,12)
Inchi Key
NOFJFBHOKPHILH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloroquinoxalin-2-amine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)