Merck
BDPH9BCDBC1D
Bide Pharmatech
3,9-Dibromo-5,11-dioctyl-5,11-dihydroindolo[3,2-b]carbazole
Sinónimos:
3,9-dibromo-5,11-dioctyl-5,11-dihydroindolo[3,2-b]carbazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C34H42N2Br2
Número CAS:
Peso molecular:
638.53
MDL number:
El producto BDPH9BCDBC1D no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C34H42Br2N2/c1-3-5-7-9-11-13-19-37-31-21-25(35)15-17-27(31)29-24-34-30(23-33(29)37)28-18-16-26(36)22-32(28)38(34)20-14-12-10-8-6-4-2/h15-18,21-24H,3-14,19-20H2,1-2H3
Inchi Key
HFMSSMCMAMHDMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)