Merck
BDPH9BCDBE45
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate hydrochloride
Sinónimos:
tert-butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H21O2N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
248.75
MDL number:
El producto BDPH9BCDBE45 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-6-12-11(8-13)4-5-11;/h12H,4-8H2,1-3H3;1H
Inchi Key
BTGINIPKPAJNCY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)