Merck
BDPH9BCDBF36
Bide Pharmatech
IV-361
Sinónimos:
N-(5-fluoro-2-methylphenyl)-6,6-dimethyl-3-(1-(trimethylsilyl)cyclobutane-1-carboxamido)-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C23H32O2N5F1Si1
Número CAS:
Peso molecular:
457.62
MDL number:
El producto BDPH9BCDBF36 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C23H32FN5O2Si/c1-14-8-9-15(24)12-17(14)25-21(31)29-13-16-18(22(29,2)3)27-28-19(16)26-20(30)23(10-7-11-23)32(4,5)6/h8-9,12H,7,10-11,13H2,1-6H3,(H,25,31)(H2,26,27,28,30)
Inchi Key
FYIUNJAFLWNBAI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IV-361
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)