Merck
BDPH9BCDC2BC
Bide Pharmatech
5-Methoxyquinolin-6-amine
Sinónimos:
5-methoxy-6-quinolinamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H10O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
174.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-13-10-7-3-2-6-12-9(7)5-4-8(10)11/h2-6H,11H2,1H3
Inchi Key
RJUWMZNBSHEASH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methoxyquinolin-6-amine
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)