Merck
BDPH9BCDC2CE
Bide Pharmatech
2-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Sinónimos:
2-cyano-4-fluorobenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H4O2N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
165.12
MDL number:
El producto BDPH9BCDC2CE no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H4FNO2/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-3H,(H,11,12)
Inchi Key
SVBQRUGIKCKEQZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Cyano-4-fluorobenzoic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)