Saltar a
BDPH9BCDC50F
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Sinónimos:
2-bromo-6-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H5O2Br1F2
Número CAS:
Peso molecular:
251.03
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-6-2-1-3-7(5(6)4-12)13-8(10)11/h1-4,8H
Inchi Key
YIDKFKJYJWBGKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)