Merck
BDPH9BCDC5AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Sinónimos:
2-bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C3H1N2Br1S1F2
Número CAS:
Peso molecular:
215.02
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C3HBrF2N2S/c4-3-8-7-2(9-3)1(5)6/h1H
Inchi Key
GQUADXWTZXHNAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)